Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl) regiorandom low metals
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44778.01
44778.03
44778.01EA
1560
PLN
44778.01
44778.03
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl) regiorandom low metals
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl)
CAS No.: 104934-51-2
Physical Form: Powder
Solubility: Soluble in THF, CHCl3
MDL No.: MFCD00241412
Applications: Conducting polymers
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00241412 Numer CAS: 104934-51-2 |