Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 63,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44764.AD
44764.AK
44764.K2
44764.K7
44764.ADEA
200
PLN
44764.AD
44764.AK
44764.K2
44764.K7
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 63,000
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
CAS No.: 9016-00-6
Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3
Physical Form: Liquid
Density: 0.974
Refractive Index: 1.4035
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00148360
Formuła:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃ Gęstość: 0.974 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148360 Numer CAS: 9016-00-6 |