poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regioregular low metals
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
P3HT
44745.02
44745.77
44745.02EA
4080
PLN
44745.02
44745.77
poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regioregular low metals
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
CAS No.: 104934-50-1
Physical Form: Powder
Solubility: Soluble in Chloroform and tetrahydrofuran
MDL No.: MFCD00217686
Formuła:
C₁₂H₂₀S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00217686 Numer CAS: 104934-50-1 |