Tlenek krzemu(II), high surface area catalyst support
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44740.22
44740.36
44740.A3
44740.22EA
375
PLN
44740.22
44740.36
44740.A3
Tlenek krzemu(II), high surface area catalyst support
Tlenek krzemu(II)
Physical Form: 3.18mm (0.125in) Pellets
MDL No.: MFCD00011232
Applications: Typical properties: S.A.250m2/g
Formuła:
SiO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 10097-28-6 |