Phenyl phosphate disodium salt ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 3279-54-7
Molecular Formula: C6H5Na2O4P.xH2O
Formula Weight: 218.06(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pale yellow
Beilstein Reference: 4167154
MDL No.: MFCD00002133
Applications: Used in phosphatase determinations
Formuła:
C₆H₅Na₂O₄P·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002133 Numer CAS: 3279-54-7 Numer WE (dawny EINECS): 221-917-4 Klasyfikacja Merck : 14,3357 |