Drukuj
Poly(acrylic acid) 25% (w/w) in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44669.22 44669.36
44669.22EA 522 PLN
44669.22 44669.36
Poly(acrylic acid) 25% (w/w) in water
Poly(acrylic acid)
CAS No.: 9003-01-4 Molecular Formula: [-CH2CH(CO2H)-] Physical Form: Liquid Density: 1.09 MDL No.: MFCD00084394
Formuła: C₃H₄O₂
MW: 72.063 g/mol
Gęstość: 1.09
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084394
Numer CAS: 9003-01-4