Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 139,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44644.18
44644.30
44644.A1
44644.18EA
272
PLN
44644.18
44644.30
44644.A1
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 139,000
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
CAS No.: 9016-00-6
Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3
Flash Point: 321°(610°F)
Physical Form: Viscous liquid
Density: 0.977
Refractive Index: 1.4035
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃ Temp. Wrzenia: >205 °C Temp. topnienia: < –40 °C Gęstość: 0.977 Temp. Zapłonu: 321 °C (610 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148360 Numer CAS: 9016-00-6 |