Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44624.09
44624.18
44624.09EA
773
PLN
44624.09
44624.18
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
CAS No.: 123333-88-0
Molecular Formula: Cu(OOCCF3)2.xH2O
Formula Weight: 289.57(anhy)
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00013200
Formuła:
C₄CuF₆O₄·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013200 Numer CAS: 123333-88-0 |