Titanium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44602.22
44602.36
44602.XK
44602.22EA
2970
PLN
44602.22
44602.36
44602.XK
Titanium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Titanium(IV) 2-ethylhexanoate
Purity: 97%
CAS No.: 3645-34-9
Molecular Formula: C32H60O8Ti
Formula Weight: 623.75
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD05663781
Formuła:
C₃₂H₆₀O₈Ti MW: 620.691 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD05663781 Numer CAS: 3645-34-9 |