Drukuj
Yttrium(III) trifluoroacetate hydrate ≥99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
44597.09 44597.18
44597.09EA 599 PLN
44597.09 44597.18
Yttrium(III) trifluoroacetate hydrate ≥99.9%
Yttrium(III) trifluoroacetate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 304851-95-4 Molecular Formula: Y(OOCCF3)3.xH2O Formula Weight: 427.95(anhy) Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD05663780
Formuła: C₆F₉O₆Y·xH₂O
MW: 427.951 g/mol (anhy)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05663780
Numer CAS: 304851-95-4