Ruthenium 2% on alumina, pellets
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44575.14
44575.22
44575.36
44575.14EA
1010
PLN
44575.14
44575.22
44575.36
Ruthenium 2% on alumina, pellets
Ruthenium
CAS No.: 7440-18-8
Physical Form: S.A. nominally 200m2/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011207
Formuła:
Ru Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011207 Numer CAS: 7440-18-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-127-1 |