Potassium hexachlororuthenate(III) (≥23% Ru) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44547.03
44547.06
44547.03EA
833
PLN
44547.03
44547.06
Potassium hexachlororuthenate(III) (≥23% Ru) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Potassium hexachlororuthenate(III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 25443-63-4
Molecular Formula: K3RuCl6
Formula Weight: 431.09
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00011390
Formuła:
K₃RuCl₆ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011390 Numer CAS: 25443-63-4 Numer WE (dawny EINECS): 246-983-1 |