D-glukonian wapnia 2,5% (w/w) in aqueous solution, gel
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Calcium Gluconate, Calcium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, Gluconate Calcium, D-Gluconic acid calcium salt
44542.15
44542.TJ
44542.15EA
1140
PLN
44542.15
44542.TJ
D-glukonian wapnia 2,5% (w/w) in aqueous solution, gel
D-glukonian wapnia
CAS No.: 299-28-5
Molecular Formula: Ca[HOCH2(CHOH)4CO2]2
Formula Weight: 430.37
Physical Form: Gel
MDL No.: MFCD00064209
Formuła:
HOH₂C(CH(OH))₄COOCa Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064209 Numer CAS: 299-28-5 |