platyna 10% on alumina, reduced
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Platinium
44494.14
44494.22
44494.14EA
4480
PLN
44494.14
44494.22
platyna 10% on alumina, reduced
platyna
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: Granular
MDL No.: MFCD00011179
Formuła:
Pt MW: 195.08 g/mol Temp. Wrzenia: 3827 Temp. topnienia: 1769 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011179 Numer CAS: 7440-06-4 Klasyfikacja Merck : 12,07689 |