Scandium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Scandium(III) 2,4-pentanedionate xhydrate
44448.03
44448.06
44448.03EA
932
PLN
44448.03
44448.06
Scandium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Scandium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
CAS No.: 699012-88-9
Molecular Formula: C15H21O6Sc.xH2O
Formula Weight: 342.26(anhy)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 174-186°
MDL No.: MFCD00064715
Formuła:
C₁₅H₂₁O₆Sc·xH₂O MW: 342.26 g/mol (anhy) Temp. topnienia: 174…186 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064715 Numer CAS: 699012-88-9 Numer WE (dawny EINECS): 238-194-6 |