STYRENE atactic, M.W. 125,000-250,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44416.09
44416.18
44416.09EA
323
PLN
44416.09
44416.18
STYRENE atactic, M.W. 125,000-250,000
Poly(styrene)
CAS No.: 9003-53-6
Formula Weight: 800-5000
Physical Form: Flakes
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084450
Formuła:
C₈H₈ MW: 125000 - 250000 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00084450 Numer CAS: 9003-53-6 |