2-Chlorotrityl chloride 1,0 - 1,4 mmol/g on polystyrene, cross-linked with 1% DVB 100-200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44407.04
44407.09
44407.18
44407.04EA
841
PLN
44407.04
44407.09
44407.18
2-Chlorotrityl chloride 1,0 - 1,4 mmol/g on polystyrene, cross-linked with 1% DVB 100-200 mesh
2-Chlorotrityl chloride
CAS No.: 42074-68-0
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00040399
Formuła:
C₁₉H₁₄Cl₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040399 Numer CAS: 42074-68-0 |