Tris(cyclopentadienyl)holmium(III) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
44302.03
44302.06
44302.03EA
1030
PLN
44302.03
44302.06
Tris(cyclopentadienyl)holmium(III) ≥98%
Tris(cyclopentadienyl)holmium(III)
Purity: 98%
CAS No.: 1272-22-6
Molecular Formula: C15H15Ho
Formula Weight: 360.21
Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 295°
Boiling Point: 230° subl. (vac.)
UN No.: UN3181
MDL No.: MFCD03427140
Formuła:
C₁₅H₁₅Ho MW: 360.21 g/mol Temp. Wrzenia: 230 °C (subl. in vacuum) Temp. topnienia: 295 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03427140 Numer CAS: 1272-22-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-047-4 Jednostka: 3181 ADR: 4.1 III |