Hafnium(IV) sulphate ≥99.9% (metals basis excluding Zr) (max. 1% Zr)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44244.06
44244.14
44244.06EA
1880
PLN
44244.06
44244.14
Hafnium(IV) sulphate ≥99.9% (metals basis excluding Zr) (max. 1% Zr)
Hafnium(IV) sulphate
Purity: 99.9%
CAS No.: 15823-43-5
Molecular Formula: Hf(SO4)2
Formula Weight: 370.62(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00168081
Formuła:
Hf(SO₄)₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00168081 Numer CAS: 15823-43-5 |