platyna 5% on alumina, powder, reduced
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Platinium
44222.14
44222.22
44222.06
44222.14EA
3950
PLN
44222.14
44222.22
44222.06
platyna 5% on alumina, powder, reduced
platyna
CAS No.: 7440-06-4
MDL No.: MFCD03458043
Formuła:
Pt Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011179 Numer CAS: 7440-06-4 |