Fullerene nanotube walled_multi 20-50 nm OD, Length: 5-20 micron
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Fullerene carbon nanotube
44192.03
44192.06
44192.03EA
2030
PLN
44192.03
44192.06
Fullerene nanotube walled_multi 20-50 nm OD, Length: 5-20 micron
Fullerene nanotube
CAS No.: 308068-56-6
Physical Form: Powder
Appearance: Black
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00133992
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00133992 Numer CAS: 308068-56-6 Jednostka: 1325 ADR: 4.1 III |