Poly(vinyl formal)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44190.14
44190.22
44190.14EA
741
PLN
44190.14
44190.22
Poly(vinyl formal)
Poly(vinyl formal)
CAS No.: 9003-33-2
Physical Form: Granular/ powder
Density: 1.23
Solubility: Soluble in acetone, chloroform, dioxane, THF
MDL No.: MFCD00084463
Formuła:
(C₃H₆O₂)n Gęstość: 1,23 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00084463 Numer CAS: 9003-33-2 |