2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44189.04
44189.18
44189.04EA
358
PLN
44189.04
44189.18
2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne ≥97%
2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne
Purity: 97%
CAS No.: 18387-60-5
Molecular Formula: (CH3)3SiC≡CC(CH3)=CH2
Formula Weight: 138.28
Physical Form: Liquid
Density: 0.778
Boiling Point: 32°/15mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00190206
Formuła:
(CH₃)₃SiC ΞCC(CH₃)=CH₂ Temp. Wrzenia: 32 °C (15 mmHg) Gęstość: 0,778 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00190206 Numer CAS: 18387-60-5 ADR: 3,III |