Tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)(1,10-phenanthroline)europium(III)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44175.02
44175.77
44175.02EA
2280
PLN
44175.02
44175.77
Tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)(1,10-phenanthroline)europium(III)
Tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)(1,10-phenanthroline)europium(III)
CAS No.: 17904-83-5
Molecular Formula: C57H41EuN2O6
Formula Weight: 1001.93
Physical Form: Powder
Melting Point: 172-173°
Solubility: Soluble in dichloromethane, THF
MDL No.: MFCD01321202
Applications: As an organic red light emitter
Formuła:
C₅₇H₄₁EuN₂O₆ MW: 1001.93 g/mol Temp. topnienia: 172…173 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01321202 Numer CAS: 17904-83-5 |