Drukuj
Aluminum oxalate hydrate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
44149.30 44149.09 44149.18 44149.A1
44149.30EA 3020 PLN
44149.30 44149.09 44149.18 44149.A1
Aluminum oxalate hydrate ≥99%
Aluminum oxalate hydrate
Purity: 99% CAS No.: 814-87-9 Molecular Formula: C6Al2O12.xH2O Formula Weight: 318.02(anhy) Physical Form: Powder/chunks Appearance: White MDL No.: MFCD00050791
Formuła: C₆Al₂O₁₂·xH₂O
MW: 318.017 g/mol (anhy)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00050791
Numer CAS: 814-87-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-407-2