węglan wodorotlenek magnezu tetrahydrat (∼40 - 43,5% MgO), Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Magnesium carbonate basic, Magnesium carbonate hydroxide, Magnesium carbonate hydrated basic
33333.36
33333.22
33333.36EA
697
PLN
33333.36
33333.22
węglan wodorotlenek magnezu tetrahydrat (∼40 - 43,5% MgO), Reagent Grade
węglan wodorotlenek magnezu tetrahydrat
CAS No.: 39409-82-0
Molecular Formula: 4MgCO3.Mg(OH)2.4H2O approx.
Formula Weight: 467.67 (395.58anhy)
Physical Form: -325 Mesh Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5660
MDL No.: MFCD00149783
Formuła:
4MgCO₃·Mg(OH)₂·4H₂O MW: 467.67 g/mol (395.58 anhy) Temp. topnienia: > 2500 °C Gęstość: 2.16 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149783 Numer CAS: 235-192-7 Numer WE (dawny EINECS): 235-192-7 Klasyfikacja Merck : 14,5660 |