Rhodium : Palladium on activated carbon (10:1), proszek
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44124.06
44124.14
44124.22
44124.06EA
0
PLN
44124.06
44124.14
44124.22
Rhodium : Palladium on activated carbon (10:1), proszek
Rhodium : Palladium on activated carbon
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD03792580
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03792580 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III |