azotek boru 31% refractory brushable paint
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44086.18
44086.30
44086.A1
44086.18EA
405
PLN
44086.18
44086.30
44086.A1
azotek boru 31% refractory brushable paint
azotek boru
CAS No.: 10043-11-5
Molecular Formula: BN
Physical Form: Paste
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011317
Formuła:
BN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011317 Numer CAS: 10043-11-5 |