Silver plating solution ∼28,7 g/l (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44067.AK
44067.K2
44067.AKEA
390
PLN
44067.AK
44067.K2
Silver plating solution ∼28,7 g/l (metals basis)
Silver plating solution
UN No.: UN1935
MDL No.: MFCD00003397
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Jednostka: 1935 ADR: 6.1,II |