Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, Bis(norbornadiene)rhodium (I) tetrafluoroborate
44036.03
44036.06
44036.03EA
5890
PLN
44036.03
44036.06
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate
CAS No.: 36620-11-8
Molecular Formula: [Rh(C7H8)2]BF4
Formula Weight: 373.99
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00671775
Formuła:
C₁₄H₁₆BF₄Rh MW: 365.92 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00671775 Numer CAS: 36620-11-8 Jednostka: 1759 ADR: 8 II |