Poly(methyl methacrylate) 600 micron
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43969.18
43969.30
43969.18EA
757
PLN
43969.18
43969.30
Poly(methyl methacrylate) 600 micron
Poly(methyl methacrylate)
CAS No.: 9011-14-7
Molecular Formula: [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00134349
Formuła:
C₅H₈O₂([-CH₂C(CH₃)(CO₂CH₃)-]n) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134349 Numer CAS: 9011-14-7 |