Polyethylene UHMW
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43951.18
43951.30
43951.A1
43951.18EA
432
PLN
43951.18
43951.30
43951.A1
Polyethylene UHMW
Polyethylene (CAS 9002-88-4)
CAS No.: 9002-88-4
Molecular Formula: (CH2CH2)n
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084423
Formuła:
(CH₂CH₂)n Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00084423 Numer CAS: 9002-88-4 |