Polyethylene 1000 micron, low density
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43949.18
43949.30
43949.A1
43949.18EA
306
PLN
43949.18
43949.30
43949.A1
Polyethylene 1000 micron, low density
Polyethylene (CAS 9002-88-4)
CAS No.: 9002-88-4
Molecular Formula: (CH2CH2)n
Physical Form: Granular
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084423
Formuła:
(CH₂CH₂)n Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00084423 Numer CAS: 9002-88-4 Klasyfikacja Merck : 14,7567 |