3-Methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43922.09
43922.18
43922.09EA
777
PLN
43922.09
43922.18
3-Methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne ≥97%
3-Methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne
Purity: 97%
CAS No.: 17869-77-1
Molecular Formula: HC≡CC[OSi(CH3)3](CH3)CH3
Formula Weight: 156.30
Physical Form: Liquid
Refractive Index: 1.4052
Odour: Characteristic
Boiling Point: 52°/75mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00053867
Formuła:
HC ΞCC[OSi(CH₃)₃](CH₃)CH₃ Temp. Wrzenia: 52 °C (75 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053867 Numer CAS: 17869-77-1 Numer WE (dawny EINECS): 241-823-7 ADR: 3,III |