Cobalt(II) sulphamate hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43906.22
43906.36
43906.A3
43906.22EA
1290
PLN
43906.22
43906.36
43906.A3
Cobalt(II) sulphamate hydrate
Cobalt(II) sulphamate hydrate
CAS No.: 14017-41-5
Molecular Formula: Co(SO3NH2)2.xH2O
Formula Weight: 251.11(anhy)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049877
Formuła:
CoH₄N₂O₆S₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049877 Numer CAS: 14017-41-5 Numer WE (dawny EINECS): 237-834-1 |