Tetraammineplatinum(II) nitrate (≥50% Pt) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43897.01
43897.03
43897.06
43897.01EA
793
PLN
43897.01
43897.03
43897.06
Tetraammineplatinum(II) nitrate (≥50% Pt) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Tetraammineplatinum(II) nitrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 20634-12-2
Molecular Formula: H12N6O6Pt
Formula Weight: 387.21
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Melting Point: 262° dec.
UN No.: UN1477
MDL No.: MFCD00011624
Formuła:
H₁₂N₆O₆Pt MW: 387.216 g/mol Temp. topnienia: 262 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011624 Numer CAS: 20634-12-2 Numer WE (dawny EINECS): 243-929-9 Jednostka: 1477 ADR: 5.1 III |