3,3'-Diethylthiadicarbocyanine iodide [DiSC₂(5)] ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
DTDCI, DiSC2(5), 3-Ethyl-2-[5-(3-ethyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-1,3-pentadienyl]benzothiazolium iodide
Applications: As a solvent soluble laser dye
Purity: 99%
CAS No.: 514-73-8
Molecular Formula: C23H23N2S2I
Formula Weight: 518.47
Physical Form: Powder
Appearance: Green
Melting Point: 248° dec.
Solubility: Soluble in methanol
Beilstein Reference: 3838938
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00074829
Applications: As a solvent soluble laser dye
Formuła:
C₂₃H₂₃N₂S₂I MW: 518.48 g/mol Temp. topnienia: 248 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00074829 Numer CAS: 514-73-8 Numer WE (dawny EINECS): 208-186-7 ADR: 6.1 II |