Fullerene nanotube multi-walled 20 nm OD, Length: 5-20 micron
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43839.MD
43839.MF
43839.MDEA
1460
PLN
43839.MD
43839.MF
Fullerene nanotube multi-walled 20 nm OD, Length: 5-20 micron
Fullerene nanotube
CAS No.: 308068-56-6
Physical Form: -270 mesh powder
Appearance: Black
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00133992
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00133992 Numer CAS: 308068-56-6 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III |