Zirconium oxide catalyst support
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43814.22
43814.A4
43814.36
43814.22EA
737
PLN
43814.22
43814.A4
43814.36
Zirconium oxide catalyst support
Zirconium oxide
Physical Form: 1/8" Pellets
MDL No.: MFCD00011310
Applications: Catalyst carrier
Formuła:
OZr Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011310 Numer CAS: 12036-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-227-2 |