3-Methyl-1-phenylindolin-2-one ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43808.03
43808.06
43808.03EA
891
PLN
43808.03
43808.06
3-Methyl-1-phenylindolin-2-one ≥97%
3-Methyl-1-phenylindolin-2-one
Purity: 97%
CAS No.: 23210-22-2
Molecular Formula: C15H13NO
Formula Weight: 223.27
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00798609
Formuła:
C₁₅H₁₃NO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00798609 Numer CAS: 23210-22-2 |