Ethyl 2-cyanoacetoacetate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethyl2-acetylcyanoacetate
43792.09
43792.04
43792.09EA
1210
PLN
43792.09
43792.04
Ethyl 2-cyanoacetoacetate
Ethyl-2-cyanoacetoacetate
CAS No.: 634-55-9
Molecular Formula: C2H5OOCCH(CN)COCH3
Formula Weight: 155.16
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD00043487
Formuła:
C₇H₉NO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043487 Numer CAS: 634-55-9 ADR: 6.1,III |