Polydimethylsiloxane, hydroxy terminated, M.W. 4200
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43769.K2
43769.K4
43769.AK
43769.AD
43769.K2EA
1790
PLN
43769.K2
43769.K4
43769.AK
43769.AD
Polydimethylsiloxane, hydroxy terminated, M.W. 4200
Polydimethylsiloxane, hydroxy terminated
CAS No.: 70131-67-8
Molecular Formula: HO[-Si(CH3)2O-]nH
Physical Form: Liquid
Density: 0.97
MDL No.: MFCD01325012
Formuła:
[Si(CH₃)₂O]n Gęstość: 0,97 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01325012 Numer CAS: 70131-67-8 |