Crystal violet lactone
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-(Dimethylamino)-3,3-bis[p-(dimethylamino)phenyl]phthalide, 3,3-Bis(p-dimethylaminophenyl)-6-dimethylaminophthalide
43710.14
43710.06
43710.14EA
2150
PLN
43710.14
43710.06
Crystal violet lactone
Crystal violet lactone
CAS No.: 1552-42-7
Molecular Formula: C26H29N3O2
Formula Weight: 415.53
Physical Form: Powder
Melting Point: 180°-183°
MDL No.: MFCD00070611
Formuła:
C₂₆H₂₉N₃O₂ Temp. topnienia: 180 °C…183 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070611 Numer CAS: 1552-42-7 Numer WE (dawny EINECS): 216-293-5 |