Gallium trinitrate solution (9 - 10% Ga) (w/w)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43484.30
43484.18
43484.30EA
5840
PLN
43484.30
43484.18
Gallium trinitrate solution (9 - 10% Ga) (w/w)
Gallium trinitrate
Purity: 9-10%
CAS No.: 13494-90-1
Molecular Formula: Ga(NO3)3
Formula Weight: 255.73
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3218
MDL No.: MFCD00011016
Formuła:
GaN₃O₉ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011016 Numer CAS: 13494-90-1 Numer WE (dawny EINECS): 236-815-5 Jednostka: 3218 ADR: 5.1,III |