6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone 97
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
43467.03
43467.06
43467.03EA
820
PLN
43467.03
43467.06
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone 97
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
Purity: 97%
CAS No.: 22123-19-9
Molecular Formula: C7H6F3NO
Formula Weight: 177.13
Physical Form: Powder
Melting Point: 129-130°
MDL No.: MFCD00042479
Formuła:
C₇H₆F₃NO MW: 177.126 g/mol Temp. topnienia: 129…130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042479 Numer CAS: 22123-19-9 |