Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
43384.03
43384.06
43384.03EA
687
PLN
43384.03
43384.06
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride ≥97%
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
Purity: 97+%
CAS No.: 39978-14-8
Molecular Formula: C6H7NO2S.HCl
Formula Weight: 193.65
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Brown
Melting Point: 199-200° dec.
MDL No.: MFCD00068149
Formuła:
C₆H₈ClNO₂S MW: 193.65 g/mol Temp. topnienia: 199…200 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00068149 Numer CAS: 39978-14-8 |