Paraformaldehyde 16% w/v aqueous solution methanol_free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aldehyd mrówkowy, Roztwór formaliny
43368.9L
43368.9M
43368.9LEA
446
PLN
43368.9L
43368.9M
Paraformaldehyde 16% w/v aqueous solution methanol_free
Formaldehyd
Solution is micro-filtered and supplied in ampules. RNase and DNase free.
CAS No.: 30525-89-4
Molecular Formula: (CH2O)n
Physical Form: Liquid, Ampouled under argon
MDL No.: MFCD00133991
Formuła:
CH₂O MW: 30.03 g/mol Temp. Wrzenia: -19.3 Temp. topnienia: -92 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003274 Numer CAS: 50-00-0 Jednostka: 3334 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 13,04259 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Concentration (w/v) | 15.5 to 16.5% |
Appearance | Clear colourless liquid |