Zirconium carbonate basic hydrate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43245.36
43245.A3
43245.36EA
522
PLN
43245.36
43245.A3
Zirconium carbonate basic hydrate ≥97%
Zirconium carbonate basic hydrate
CAS No.: 57219-64-4
Molecular Formula: [ZrO2]2.CO2.xH2O
Formula Weight: 290.45(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.2
Appearance: White
MDL No.: MFCD00172265
Formuła:
C₄H₄O₁₂Zr MW: 335.288 g/mol Gęstość: 2.2 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00172265 Numer CAS: 57219-64-4 Numer WE (dawny EINECS): 260-633-5 |