Drukuj
Tris(dimethylamino)aluminum dimer
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Packaged under argon.
43237.03 43237.06
43237.03EA 1310 PLN
43237.03 43237.06
Tris(dimethylamino)aluminum dimer
Tris(dimethylamino)aluminum dimer
CAS No.: 32093-39-3 Molecular Formula: C12H36Al2N6 Formula Weight: 318.42 Flash Point: 21°(70°F) Physical Form: Powder, packaged under argon Density: 0.865 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to pale brown Melting Point: 87-89° Boiling Point: 90°/0.05mm subl. UN No.: UN3131 MDL No.: MFCD00269811
Applications: Preparation of aluminum nitrides
Formuła: C₁₂H₃₆Al₂N₆
Temp. Wrzenia: 90 °C (0,05 mmHg) (subl.)
Temp. topnienia: 87…89 °C
Gęstość: 0,865
Temp. Zapłonu: 21 °C (70 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00269811
Numer CAS: 32093-39-3
Jednostka: 3131
ADR: 4.3,I