Poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane), M.W. 2,400
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43228.22
43228.14
43228.22EA
3120
PLN
43228.22
43228.14
Poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane), M.W. 2,400
Poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane)
CAS No.: 63148-56-1
Molecular Formula: [-Si(CH3)(CH3CH2CF3)O-]n
Flash Point: 260°(500°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.25
Refractive Index: 1.381
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00241477
Applications: Fluorosilicone lubricant
Formuła:
[-Si(CH₃)(CH₃CH₂CF₃)O-]n Gęstość: 1.25 Temp. Zapłonu: 260 °C (500 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00241477 Numer CAS: 63148-56-1 |